CAS RN 209253-67-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (7Alfa,17Alfa)-9,17-Dihidroxi-3-oxo-pregn-4-eno-7,21-dicarboxílico Di-Gamma-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (7Alfa,17Alfa)-9,17-Dihidroxi-3-oxo-pregn-4-eno-7,21-dicarboxílico Di-Gamma-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.