accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 209252-17-5

IUPAC Nombre: (3R)-5-(tert-butoxy)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoic acid
Sinónimos: (3R)-5-(tert-butoxy)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 425.48
Fórmula molecular: C24H27NO6
InChi Key: XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados