CAS RN 2089611-85-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[[3,4-Dihidro-3-metil-2,4-dioxo-6-[(3R)-3-piperidinilamino]-1(2H)-pirimidinil]metil]-benzonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[[3,4-Dihidro-3-metil-2,4-dioxo-6-[(3R)-3-piperidinilamino]-1(2H)-pirimidinil]metil]-benzonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[[3,4-Dihidro-3-metil-2,4-dioxo-6-[(3R)-3-piperidinilamino]-1(2H)-pirimidinil]metil]-benzonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.