CAS RN 208941-96-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Iso Rizatriptán, TRC
CAS: 208941-96-2 Fórmula molecular: C15H19N5 Peso molecular (g/mol): 269.34 Sinónimo: N,N-Dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-2-ethanamine,Rizatriptan EP Impurity C Nombre IUPAC: N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-2-il]etanol SMILES: CN(C)CCc1cc2cc(Cn3cncn3)ccc2[nH]1