accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOCl

CAS RN 20849-78-9

IUPAC Nombre: 4-(2-chloroethyl)benzoic acid
Sinónimos: 4-(2-chloroethyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 184.62
Fórmula molecular: C9H9ClO2
InChi Key: OOAPBGPLZAFZSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(CCCl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados