CAS RN 208260-29-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
ZM 336372, MedChemExpress
MedChemExpress ZM 336372 is a potent inhibitor of the protein kinase c-Raf. The IC50 value is 0.07 μM in the standard assay, which contains 0.1 mM ATP.
2
Thermo Scientific™ ZM-336372
Un inhibidor potente y específico de la proteína cinasa c-Raf