accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHCH3H3CCH3CH3CH3H3C

CAS RN 2082-79-3

IUPAC Nombre: octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
Sinónimos: octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 530.88
Fórmula molecular: C35H62O3
InChi Key: SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCC1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados