CAS RN 20813-76-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Inosina-5'-monofosfato Sal Hidratada de Sal Sódica, TRC
CAS: 20813-76-7 Fórmula molecular: C10 H11 N4 O8 P . 2[Na] . 8[H2 O] Peso molecular (g/mol): 536.292 Nombre IUPAC: disodio; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-oxo-1H-purina-9-il)oxolán-2-il]fosfato de metil; octahidratado SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])n2cnc3C(=O)NC=Nc23