CAS RN 207971-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[2-[2-[2-[(N-Biotinil-caproilamino)-etoxi)etoxi]-4-[2-(trifluorometil)-3H-diazirin-3-il]benzoil]-1,3-bis(manopiranosil-4-iloxi)-2-propilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[2-[2-[2-[(N-Biotinil-caproilamino)-etoxi)etoxi]-4-[2-(trifluorometil)-3H-diazirin-3-il]benzoil]-1,3-bis(manopiranosil-4-iloxi)-2-propilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.