CAS RN 207512-68-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(AlfaR)-Alfa-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosil)oxi]bencenoacetamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(AlfaR)-Alfa-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosil)oxi]bencenoacetamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.