accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOSHONSCH3

CAS RN 207306-50-1

IUPAC Nombre: 3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-6,6-dimethyl-1-(1,3-thiazol-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophen-4-one
Sinónimos: 3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-6,6-dimethyl-1-(1,3-thiazol-2-yl)-5,7-dihydro-2-benzothiophen-4-one
Peso molecular (g/mol): 339.49
Fórmula molecular: C15H17NO2S3
InChi Key: QILRYFCEXLFIDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CC2=C(SC(SCCO)=C2C(=O)C1)C1=NC=CS1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados