accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOOONNOOOOOOH2ONaNaNaCa

CAS RN 207226-35-5

IUPAC Nombre: calcium trisodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate hydrate
Sinónimos: calcium trisodium dtpa hydrate
Peso molecular (g/mol): 515.37
Fórmula molecular: C14H20CaN3Na3O11
InChi Key: AWBWYUNJDQLQGT-UHFFFAOYSA-I
SMILES: O.[Na+].[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados