CAS RN 206660-42-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Pinocembrin, TRC
CAS: 206660-42-6 Fórmula molecular: C15H12O4 Peso molecular (g/mol): 256.25 Sinónimo: (2R)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one,(R)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one,(-)-Pinocembrin,(-)-Pinocoembrin Nombre IUPAC: (2R)-5,7-dihidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromo-4-uno SMILES: C1=CC=C(C=C1)[C@H]2CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O