CAS RN 2061-46-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Norethynodiol 17-Monoacetato, TRC
CAS: 2061-46-3 Fórmula molecular: C22H30O3 Peso molecular (g/mol): 342.47 Sinónimo: (3beta,17alpha)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol 17-Acetate,19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yne-3beta,17-diol 17-Acetate,17alpha-Ethynyl-3beta-hydroxy-4-estrene-17beta-acetate,SC 12222 Nombre IUPAC: [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-3-hidroxi-13-metil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il] acetato SMILES: CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C[C@@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C