CAS RN 20583-87-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2,2,10,10-Tetrametil-4,8,12,16-tetraoxa-1,3,9,11(1,4)-tetrabenzenaciclohexadecafano-6,14-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,2,10,10-Tetrametil-4,8,12,16-tetraoxa-1,3,9,11(1,4)-tetrabenzenaciclohexadecafano-6,14-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2,2,10,10-Tetrametil-4,8,12,16-tetraoxa-1,3,9,11(1,4)-tetrabenzenaciclohexadecafano-6,14-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.