accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)NH2(S)H3CO

CAS RN 205692-64-4

IUPAC Nombre: (3S,5S)-3-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4-oxopiperidin-1-ium
Sinónimos: (3S,5S)-3-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4-oxopiperidin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 172.2
Fórmula molecular: C8H14NO3
InChi Key: JIUARERZPGRYNZ-WDSKDSINSA-O
SMILES: COC(=O)[C@H]1C[NH2+]C[C@H](C)C1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados