CAS RN 2054858-88-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Trifluorometil Hidroxicloroquina, TRC
CAS: 2054858-88-5 Fórmula molecular: C19H25ClF3N3O Peso molecular (g/mol): 403.87 Sinónimo: 2-((4-((7-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol SMILES: CCN(CCO)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1C(F)(F)F