CAS RN 2053424-88-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster N-[(R)-[[(1R)-2-(6-amino-9Hpurin-9-il)-1-metiletoxi]metil]fenoxifosfinil]-1-metiletílico de D-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster N-[(R)-[[(1R)-2-(6-amino-9Hpurin-9-il)-1-metiletoxi]metil]fenoxifosfinil]-1-metiletílico de D-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster N-[(R)-[[(1R)-2-(6-amino-9Hpurin-9-il)-1-metiletoxi]metil]fenoxifosfinil]-1-metiletílico de D-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.