CAS RN 2052306-31-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ TBK1 control PROTAC™ 4
Negative control for TBK1 PROTAC™ 3i (Cat. No. 7259)