accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3NHCH3NH2H3C

CAS RN 2051-79-8

IUPAC Nombre: 4-amino-N,N-diethyl-3-methylanilinium chloride
Sinónimos: 4-amino-N,N-diethyl-3-methylanilinium chloride
Peso molecular (g/mol): 214.74
Fórmula molecular: C11H19ClN2
InChi Key: MPLZNPZPPXERDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].CC[NH+](CC)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados