accessibility menu, dialog, popup

UserName

Cl

CAS RN 2051-62-9

IUPAC Nombre: 4-chloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 4-chlorobiphenyl 4-chlorodiphenyl p-chlorodiphenyl
Peso molecular (g/mol): 188.65
Fórmula molecular: C12H9Cl
InChi Key: FPWNLURCHDRMHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados