accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3

CAS RN 2051-31-2

IUPAC Nombre: decan-4-ol
Sinónimos: 4-decanol
Peso molecular (g/mol): 158.29
Fórmula molecular: C10H22O
InChi Key: DTDMYWXTWWFLGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCC(O)CCC
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados