accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNHNO

CAS RN 205058-28-2

IUPAC Nombre: 4-phenyl-1-(piperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-one
Sinónimos: 4-phenyl-1-(piperidin-4-yl)-3H-imidazol-2-one
Peso molecular (g/mol): 243.31
Fórmula molecular: C14H17N3O
InChi Key: OPCVKWIYGHICKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC(=CN1C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)