accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 2050-20-6

IUPAC Nombre: 1,7-diethyl heptanedioate
Sinónimos: diethyl pimelate
Peso molecular (g/mol): 216.28
Fórmula molecular: C11H20O4
InChi Key: LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados