CAS RN 20496-01-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Anhídrido clorobutiríco, TRC
CAS: 20496-01-9 Fórmula molecular: C8H12Cl2O3 Peso molecular (g/mol): 227.09 Sinónimo: Butanoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI),Butyric acid, 4-chloro-, anhydride (7CI,8CI),4-Chlorobutanoic anhydride Nombre IUPAC: 4-clorbutanoil, 4-clorobutanoato SMILES: ClCCCC(=O)OC(=O)CCCCl