CAS RN 204575-08-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Mannosa-6-O-sulfato Sal Sódica, TRC
CAS: 204575-08-6 Fórmula molecular: C6H11O9SNa Peso molecular (g/mol): 282.2 Sinónimo: D-Mannose, 6-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI),D-Mannose 6-(hydrogen sulfate) sodium salt (1:1),D-Mannose-6-O-sulfate sodium salt,Sodium D-Mannose 6-O-sulfate Nombre IUPAC: sodio; [(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxioxiano-2-il]sulfato de metilo SMILES: [Na+].OC1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O