CAS RN 204512-90-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tecadenoson, MedChemExpress
MedChemExpress Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.