accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2AsHOOHO

CAS RN 2045-00-3

IUPAC Nombre: (2-aminophenyl)arsonic acid
Sinónimos: o-aminobenzenearsonic acid
Peso molecular (g/mol): 217.06
Fórmula molecular: C6H8AsNO3
InChi Key: LQCOCUQCZYAYQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC=C1[As](O)(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados