accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONNOONOO

CAS RN 20440-93-1

IUPAC Nombre: 4-nitro-N,N-bis(4-nitrophenyl)aniline
Sinónimos: 4-nitro-N,N-bis(4-nitrophenyl)aniline
Peso molecular (g/mol): 380.32
Fórmula molecular: C18H12N4O6
InChi Key: LSNJBIDKQIRWRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados