accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOONaNaNaRu

CAS RN 20427-56-9

IUPAC Nombre: λ⁴-ruthenium(4+) trisodium tetraoxidandiide
Sinónimos: ruthenium tetroxide
Peso molecular (g/mol): 234.04
Fórmula molecular: Na3O4Ru
InChi Key: QALKGQUGBXNZJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[O--].[Na+].[Na+].[Na+].[Ru+4]
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados