CAS RN 204254-94-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster etílico del ácido (3R,4R,5R)-4-(1-etilpropoxi)-3-hidroxi-5-[(metilsulfonil)oxi]-1-ciclohexeno-1-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (3R,4R,5R)-4-(1-etilpropoxi)-3-hidroxi-5-[(metilsulfonil)oxi]-1-ciclohexeno-1-carboxílico, eti, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.