CAS RN 2042521-91-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
IDT-2BR, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2042521-91-3 Fórmula molecular: C{8}{8}H{8}{8}N{6}O{2}S{8} Sinónimo: 5,5 '-[[4,4,9,9-Tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl]bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]