CAS RN 2042-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Ribulosa, TRC
CAS: 2042-27-5 Fórmula molecular: C5 H10 O5 Peso molecular (g/mol): 150.13 Sinónimo: L-erythro-Pentulose Nombre IUPAC: (3S,4S)-1,3,4,5-tetrahidroxipentano-2-una SMILES: OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO