CAS RN 20366-83-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
orto-Topolin, TRC
CAS: 20366-83-0 Fórmula molecular: C12H11N5O Peso molecular (g/mol): 241.25 Sinónimo: 2-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol,6-(2-Hydroxybenzylamino)purine,6-(o-Hydroxybenzyl)aminopurine,alpha-(Purin-6-ylamino)-o-cresol,2-[(1H-Purin-6-ylamino)methyl]-phenol,6-(2-Hydroxybenzylamino)purine Nombre IUPAC: 2-[(7H-purina-6-ilamino)metil]fenol SMILES: Oc1ccccc1CNc2ncnc3nc[nH]c23