accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH

CAS RN 2035-94-1

IUPAC Nombre: 2-phenylbutan-1-ol
Sinónimos: 2-phenylbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 150.22
Fórmula molecular: C10H14O
InChi Key: DNHNBMQCHKKDNI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(CO)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados