CAS RN 2035-93-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dimetil fenilbutanol, TRC
CAS: 2035-93-0 Fórmula molecular: C12H18O Peso molecular (g/mol): 178.27 Sinónimo: alpha,gamma,gamma-Trimethylbenzenepropanol,4-Methyl-4-phenyl-2-pentanol,NSC 245167,SymDeo MPP,Vetikol; Nombre IUPAC: 4-metil-4-fenilpentano-2-ol SMILES: CC(O)CC(C)(C)c1ccccc1