CAS RN 2034-65-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
3,7,4'-trihidroxiflavona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,7,4'-trihidroxiflavona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3,7,4'-trihidroxiflavona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
3,7,4'-Trihydroxyflavone, MedChemExpress
MedChemExpress 3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.