CAS RN 2031255-23-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ibrutinib Dimer (~90%), TRC
CAS: 2031255-23-7 Fórmula molecular: C50H48N12O4 Peso molecular (g/mol): 880.99 Sinónimo: 1-((R)-3-(4-((3-((R)-3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)-3-oxopropyl)amino)-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one Nombre IUPAC: 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)pirazolo[3,4-d]pirimidina-1-il]piperidina-1-il]-3-[[3-(4-fenoxifenil)-1-[(3R)-1-prop-2-enoilpiperidina-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-il]amino]propan-1-one SMILES: C=CC(N1CCC[C@@H](N2C3=NC=NC(NCCC(N4CCC[C@@H](N5C6=NC=NC(N)=C6C(C7=CC=C(OC8=CC=CC=C8)C=C7)=N5)C4)=O)=C3C(C9=CC=C(OC%10=CC=CC=C%10)C=C9)=N2)C1)=O