CAS RN 20306-75-6
IUPAC Nombre:
N-methyl-3-oxobutanamide
Sinónimos:
N-methyl-3-oxobutanamide
Peso molecular (g/mol):
115.13
Fórmula molecular:
C5H9NO2
InChi Key:
ATWLCPHWYPSRBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNC(=O)CC(C)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Metilacetoacetamida (70% en solución acuosa), TRC
CAS: 20306-75-6 Fórmula molecular: C5H9NO2 Peso molecular (g/mol): 115.13 Sinónimo: N-Methyl-3-oxobutanamide,2-Acetyl-N-methylacetamide Nombre IUPAC: N-metil-3-oxobutanamida SMILES: CC(CC(NC)=O)=O