accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFFOCH3

CAS RN 203059-80-7

IUPAC Nombre: 1,2-difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Sinónimos: 1,2-difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 174.15
Fórmula molecular: C8H8F2O2
InChi Key: WWAOVLXLTJXDGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=C(F)C=C1OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados