CAS RN 202917-17-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glucagon receptor antagonists-3, MedChemExpress
MedChemExpress Glucagon receptor antagonists-3 is a highly potent glucagon receptor antagonist.