CAS RN 20290-75-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido estearidónico, TRC
CAS: 20290-75-9 Fórmula molecular: C18 H28 O2 Peso molecular (g/mol): 276.41 Sinónimo: 6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, (6Z,9Z,12Z,15Z)-,6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI),(6Z,9Z,12Z,15Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid,(Z,Z,Z,Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid,(all-Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid,18:4(n-3),6,9,12,15-cis-Octadecatetraenoic acid,6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoic acid,Moroctic acid,Stearidonic acid,all-cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid,δ6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid Nombre IUPAC: (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-ácido tetraenoico SMILES: CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)O