accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN

CAS RN 20289-27-4

IUPAC Nombre: 7-(benzyloxy)-1H-indole
Sinónimos: 7-(benzyloxy)-1H-indole
Peso molecular (g/mol): 223.28
Fórmula molecular: C15H13NO
InChi Key: DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(OC1=C2NC=CC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados