CAS RN 20287-97-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
21-Dehidrocorticosterona (mezcla del aldehído y la forma hidratada), TRC
CAS: 20287-97-2 Fórmula molecular: C21 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 344.44 Sinónimo: Pregn-4-en-21-al, 11-hydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-,Pregn-4-en-21-al, 11β-hydroxy-3,20-dioxo- (7CI,8CI),11β-Hydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-21-al,21-Dehydrocorticosterone Nombre IUPAC: 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoacetaldehído SMILES: C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)C=O