CAS RN 202532-88-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2S)-2- (1,1-dimetiletil)difenilsilil]oxi]metil]-1,3-oxatiolan-5-ol 5-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2S)-2- (1,1-dimetiletil)difenilsilil]oxi]metil]-1,3-oxatiolan-5-ol 5-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.