accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOCH3SFFF

CAS RN 202289-38-1

IUPAC Nombre: bis(2-methoxyethyl)(trifluoro-λ⁴-sulfanyl)amine
Sinónimos: bis(2-methoxyethyl)(trifluoro-λ⁴-sulfanyl)amine
Peso molecular (g/mol): 221.24
Fórmula molecular: C6H14F3NO2S
InChi Key: APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCN(CCOC)S(F)(F)F
Porcentaje de pureza 
  • (4)
Forma física 
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)