CAS RN 201996-37-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Cianurico-13C3, TRC
CAS: 201996-37-4 Fórmula molecular: 13C3 H3 N3 O3 Peso molecular (g/mol): 132.05 Sinónimo: 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione-2,4,6-13C3 (9CI),Cyanuric Acid 13C3 Nombre IUPAC: (2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazinano-2,4,6-trione SMILES: O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1