accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3

CAS RN 20184-89-8

IUPAC Nombre: non-3-yne
Sinónimos: 3-nonyne
Peso molecular (g/mol): 124.23
Fórmula molecular: C9H16
InChi Key: SRRDSRCWRHKEKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCC#CCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados