CAS RN 2016-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5,3',5'-Tiroaldehído tetraiodo, TRC
CAS: 2016-06-0 Fórmula molecular: C13 H6 I4 O3 Peso molecular (g/mol): 717.8 Sinónimo: Benzaldehyde, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-,4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde,Imp I (EP) Nombre IUPAC: 4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodobenzaldehído SMILES: Oc1c(I)cc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1I