accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 201593-90-0

FFFClH2NFFF

CAS RN 201593-90-0

IUPAC Nombre: 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos: 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Peso molecular (g/mol): 263.57
Fórmula molecular: C8H4ClF6N
InChi Key: JKUFETFGEJPHEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=CC(=C1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados